2,3-Dihidro-2-indolona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0272-25G O0272-5G
TCIAO0272-25GEA 74 EUR
TCIAO0272-25G TCIAO0272-5G
2,3-Dihidro-2-indolona ≥98.0% (por GC)
2,3-Dihidro-2-indolona
Formula: C₈H₇NO
Pto. Ebullición: 227°C
Pto. de fusión: 122…125 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005711
Núm. CAS: 59-48-3
EINECS: 200-429-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33687cf72144b975b2e99fb329a4c8c195f24f90&vid=33687cf72144b975b2e99fb329a4c8c195f24f90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 130.0 deg-C