1-Dibenzo[b,f]cicloheptanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1801-25G D1801-100G
TCIAD1801-25GEA 17 EUR
TCIAD1801-25G TCIAD1801-100G
1-Dibenzo[b,f]cicloheptanona ≥98.0% (por GC)
1-Dibenzo[b,f]cicloheptanona
Formula: C₁₅H₁₂O
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de fusión: 31…34 °C
Densidad: 1,1635 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003587
Núm. CAS: 1210-35-1
EINECS: 214-912-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a17841e9bcc9933a4928d0fb9903407ca64d6155&vid=a17841e9bcc9933a4928d0fb9903407ca64d6155&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %