3',4'-Dimetoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1878-25G D1878-500G D1878-100G
TCIAD1878-25GEA 30 EUR
TCIAD1878-25G TCIAD1878-500G TCIAD1878-100G
3',4'-Dimetoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
3',4'-Dimetoxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 161°C
Pto. de fusión: 48…49 °C
Número MDL: MFCD00008737
Núm. CAS: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f91fc112a2d1861343113f6d16d6d2d2ecc7f75&vid=8f91fc112a2d1861343113f6d16d6d2d2ecc7f75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity