Cloruro de o-acetoxibenzoilo ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1917-25G A1917-5G
TCIAA1917-25GEA 77 EUR
TCIAA1917-25G TCIAA1917-5G
Cloruro de o-acetoxibenzoilo ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de o-acetoxibenzoilo
Formula: C₉H₇ClO₃
Pto. Ebullición: 135°C
Pto. de fusión: 45…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000663
Núm. CAS: 5538-51-2
EINECS: 226-899-1
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c62b5601f27e7a1e0135c1550a577f641f0c170d&vid=c62b5601f27e7a1e0135c1550a577f641f0c170d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C