N-Acetil-DL-triptofáno ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Nα-Acetil-DL-triptofáno, Ac-DL-Trp-OH
A0120-1G
A0120-25G
TCIAA0120-1GEA
18
EUR
TCIAA0120-1G
TCIAA0120-25G
N-Acetil-DL-triptofáno ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-Acetil-DL-triptofáno
Formula:
C₁₃H₁₄N₂O₃ MW: 246.27 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005644 Núm. CAS: 87-32-1 EINECS: 201-739-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |