Ácido o-acetilsalicílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A2262-25G A2262-500G
TCIAA2262-25GEA 16 EUR
TCIAA2262-25G TCIAA2262-500G
Ácido o-acetilsalicílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido o-acetilsalicílico
Formula: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
Pto. Ebullición: 140 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 138…140 °C
Densidad: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002430
Núm. CAS: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,00851
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cc8faa34585dc16f5db6704f890dece94b219b6&vid=0cc8faa34585dc16f5db6704f890dece94b219b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 138.0 deg-C