Ácido 2-oxoglutarico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
K0005-25G K0005-500G K0005-100G
TCIAK0005-25GEA 21 EUR
TCIAK0005-25G TCIAK0005-500G TCIAK0005-100G
Ácido 2-oxoglutarico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-oxoglutarico
Formula: HOOCCH₂CH₂COCOOH
MW: 146.1 g/mol
Pto. Ebullición: 323
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004165
Núm. CAS: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Índice Merck: 14,05303
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3777d5abbf08973c33da7825f35dfef3c172697&vid=a3777d5abbf08973c33da7825f35dfef3c172697&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency