4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Di(dietilamino)benzofenona
B0139-25G
B0139-500G
B0139-100G
TCIAB0139-25GEA
29
EUR
TCIAB0139-25G
TCIAB0139-500G
TCIAB0139-100G
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona
Formula:
C₂₁H₂₈N₂O MW: 324.47 g/mol Pto. Ebullición: 420 Pto. de fusión: 96.5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009044 Núm. CAS: 90-93-7 EINECS: 202-025-4 UN: 3077 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 92.0 to 97.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |