4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona ≥92.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Di(dietilamino)benzofenona
B1275-25G
B1275-500G
TCIAB1275-25GEA
27
EUR
TCIAB1275-25G
TCIAB1275-500G
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona ≥92.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona
Formula:
C₂₁H₂₈N₂O MW: 324.47 g/mol Pto. Ebullición: 420 Pto. de fusión: 96.5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009044 Núm. CAS: 90-93-7 EINECS: 202-025-4 UN: 3077 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Blue to Dark blue powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 92.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 92.0 % |