Isotiocianato de benzoilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0501-25G I0501-5G
TCIAI0501-25GEA 95 EUR
TCIAI0501-25G TCIAI0501-5G
Isotiocianato de benzoilo ≥97.0% (por GC)
Isotiocianato de benzoilo
Formula: C₈H₅NOS
MW: 163.2 g/mol
Pto. Ebullición: 143°C
Pto. de fusión: -1
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004815
Núm. CAS: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,01114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e58b1f5bf30e91540fe70cf852be173147a2397&vid=0e58b1f5bf30e91540fe70cf852be173147a2397&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %