2'-Aminoacetofenona
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
A0250-25G A0250-5G
TCIAA0250-25GEA 51 EUR
TCIAA0250-25G TCIAA0250-5G
2'-Aminoacetofenona
2'-Aminoacetofenona
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Pto. Ebullición: 252 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007717
Núm. CAS: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Índice Merck: 14,00413
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94e1f30b9d010c2a44b1e2153cf300430b44e2c0&vid=94e1f30b9d010c2a44b1e2153cf300430b44e2c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %