2-Aminobenzofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
o-Aminobenzophenone
A0788-25G
A0788-500G
TCIAA0788-25GEA
47
EUR
TCIAA0788-25G
TCIAA0788-500G
2-Aminobenzofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminobenzophenone
Formula:
C₁₃H₁₁NO MW: 197,24 g/mol Pto. Ebullición: 384 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 105…106 °C Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007713 Núm. CAS: 2835-77-0 EINECS: 220-613-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 108.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...