2'-Nitroacetofenona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
N0110-25G N0110-5G
TCIAN0110-25GEA 60 EUR
TCIAN0110-25G TCIAN0110-5G
2'-Nitroacetofenona ≥96.0% (por GC)
2'-Nitroacetofenona
Formula: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Pto. Ebullición: 179°C
Pto. de fusión: 23 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007144
Núm. CAS: 577-59-3
EINECS: 209-414-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e05c451c8857def91f0ae9eda72ecc2294ac9eb6&vid=e05c451c8857def91f0ae9eda72ecc2294ac9eb6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Amber powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Freezing point 24.0 to 28.0 deg-C