6-Metoxi-1-indanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1535-25G M1535-5G
TCIAM1535-25GEA 69 EUR
TCIAM1535-25G TCIAM1535-5G
6-Metoxi-1-indanona ≥98.0% (por GC)
6-Metoxi-1-indanona
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 108 °C
Número MDL: MFCD00021232
Núm. CAS: 13623-25-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9170437cfa14c2999f5b410f452d188f1282771&vid=a9170437cfa14c2999f5b410f452d188f1282771&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C