7-Metoxicumarina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

M1723-25G M1723-5G
TCIAM1723-25GEA 359 EUR
TCIAM1723-25G TCIAM1723-5G
7-Metoxicumarina ≥98.0% (por GC)
7-Metoxicumarina
Formula: C₁₀H₈O₃
Pto. Ebullición: 320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 71 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006876
Núm. CAS: 531-59-9
EINECS: 208-513-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34066db862e23e8ad3e486e143e914f8fb52bf74&vid=34066db862e23e8ad3e486e143e914f8fb52bf74&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR