2'-Hidroxiacetofenona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0192-500G H0192-25G H0192-100G
TCIAH0192-500GEA 110 EUR
TCIAH0192-500G TCIAH0192-25G TCIAH0192-100G
2'-Hidroxiacetofenona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2'-Hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 218°C
Pto. de fusión: 6°C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002219
Núm. CAS: 118-93-4
EINECS: 204-288-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83b9c4199ebed4a98afca098dacce47fb1c0452f&vid=83b9c4199ebed4a98afca098dacce47fb1c0452f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %