2-Hidroxibenzofenona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0470-25G H0470-5G
TCIAH0470-25GEA 123 EUR
TCIAH0470-25G TCIAH0470-5G
2-Hidroxibenzofenona ≥95.0% (por GC)
2-Hidroxibenzofenona
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de fusión: 34…37 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (172 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002216
Núm. CAS: 117-99-7
EINECS: 204-226-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea6c5dc86ff9c4882466538b283dc8182f909d56&vid=ea6c5dc86ff9c4882466538b283dc8182f909d56&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C