2-Hidroxiciclohepta-2,4,6-trienona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Tropolone, 2-Hydroxytropone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 1,2-Tropolone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, α-Tropolone
T0606-1G T0606-25G T0606-5G
TCIAT0606-1GEA 21 EUR
TCIAT0606-1G TCIAT0606-25G TCIAT0606-5G
2-Hidroxiciclohepta-2,4,6-trienona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Hidroxiciclohepta-2,4,6-trienona
Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 66 - 67 °C (0,1 -rr)
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004158
Núm. CAS: 533-75-5
EINECS: 208-577-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5987d60925df81e32cc0cff2a3f15579a472046b&vid=5987d60925df81e32cc0cff2a3f15579a472046b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C