3',4'-Dihidroxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(3,4-Dihidroxifenil)etan-1-ona
D2345-25G D2345-5G
TCIAD2345-25GEA 221 EUR
TCIAD2345-25G TCIAD2345-5G
3',4'-Dihidroxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
3',4'-Dihidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Número MDL: MFCD00016439
Núm. CAS: 1197-09-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d9cf6a6280e72e7e4bcc2a06b7fc5f44937b700&vid=7d9cf6a6280e72e7e4bcc2a06b7fc5f44937b700&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C