5-Hidroxi-2-hidroximetil-4-pirona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Hidroxi-2-hidroximetil-γ-pirona
K0010-25G K0010-500G
TCIAK0010-25GEA 29 EUR
TCIAK0010-25G TCIAK0010-500G
5-Hidroxi-2-hidroximetil-4-pirona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Hidroxi-2-hidroximetil-4-pirona
Formula: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 149…152 °C
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006580
Núm. CAS: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Índice Merck: 14,05317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=708a6fd5d0d40a036ab94f337c93337af8739290&vid=708a6fd5d0d40a036ab94f337c93337af8739290&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency