Ácido L(+)-ascórbico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
A0537-25G A0537-500G
TCIAA0537-25GEA 17 EUR
TCIAA0537-25G TCIAA0537-500G
Ácido L(+)-ascórbico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido L(+)-ascórbico
Formula: C₆H₈O₆
MW: 176.13 g/mol
Pto. Ebullición: 553
Pto. de fusión: 192°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064328
Núm. CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
IR: exempt
Índice Merck: 14,00830
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d9d2e49c3c04cd88d80bc6cce7970862481dcca&vid=3d9d2e49c3c04cd88d80bc6cce7970862481dcca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.5 to +21.5deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency