Sodio L(+)-ascorbato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
A0539-25G A0539-500G
TCIAA0539-25GEA 18 EUR
TCIAA0539-25G TCIAA0539-500G
Sodio L(+)-ascorbato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sodio L(+)-ascorbato
Formula: C₆H₇NaO₆
Pto. de fusión: 219 °C
Densidad: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082340
Núm. CAS: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67a0f6169f83c3f8d4d79739d158a6ccd9db52cc&vid=67a0f6169f83c3f8d4d79739d158a6ccd9db52cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +103 to +108 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency