2-Metil-1,3-ciclohexanodiona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M1133-25G M1133-5G
TCIAM1133-25GEA 195 EUR
TCIAM1133-25G TCIAM1133-5G
2-Metil-1,3-ciclohexanodiona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Metil-1,3-ciclohexanodiona
Formula: C₇H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 100 - 102 °C (8 -rr)
Pto. de fusión: 206…209 °C
Densidad: 1,313 g/cm³ (-150.15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001587
Núm. CAS: 1193-55-1
EINECS: 214-773-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bbd4d6f9e430380d0322a97f4824d5508a1bf40&vid=5bbd4d6f9e430380d0322a97f4824d5508a1bf40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %