Succinimida ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

S0108-25G S0108-500G
TCIAS0108-25GEA 16 EUR
TCIAS0108-25G TCIAS0108-500G
Succinimida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Succinimida
Formula: C₄H₅NO₂
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: 121…124 °C
Densidad: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005495
Núm. CAS: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Índice Merck: 14,08871
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=249b7c0490d17949c68ffd63d33817be5b4174ad&vid=249b7c0490d17949c68ffd63d33817be5b4174ad&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR