1,4-Naftoquinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
N0040-500G N0040-25G N0040-100G
TCIAN0040-500GEA 134 EUR
TCIAN0040-500G TCIAN0040-25G TCIAN0040-100G
1,4-Naftoquinona ≥98.0% (por GC)
1,4-Naftoquinona
Formula: C₁₀H₆O₂
MW: 158.16 g/mol
Pto. Ebullición: 298
Pto. de fusión: 124
Pto. de inflamación: 141
Número MDL: MFCD00001676
Núm. CAS: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 12,06482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3368db37bc7a7041b81f7b28843d42d684ce0af&vid=b3368db37bc7a7041b81f7b28843d42d684ce0af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Cerium redox Method) min. 95.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity