p-Benzoquinona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0089-25G B0089-500G B0089-100G
TCIAB0089-25GEA 18 EUR
TCIAB0089-25G TCIAB0089-500G TCIAB0089-100G
p-Benzoquinona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
p-Benzoquinona
Formula: C₆H₄O₂
Pto. Ebullición: ~ 174 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 112…114 °C
Densidad: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001591
Núm. CAS: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,08074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5277bbbb6195cf354c2caf8f3aede75971c4933&vid=e5277bbbb6195cf354c2caf8f3aede75971c4933&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C