p-Benzoquinona ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0887-25G B0887-500G
TCIAB0887-25GEA 17 EUR
TCIAB0887-25G TCIAB0887-500G
p-Benzoquinona ≥97.0% (by titrimetric analysis)
p-Benzoquinona
Formula: C₆H₄O₂
Pto. Ebullición: ~ 174 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 112…114 °C
Densidad: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001591
Núm. CAS: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,08074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9339332dc344232ec6432b7cbbb7e20109eacf9a&vid=9339332dc344232ec6432b7cbbb7e20109eacf9a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C