Metil-p-benzoquinona ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Metil-1,4-benzoquinona
M0159-25G M0159-5G
TCIAM0159-25GEA 257 EUR
TCIAM0159-25G TCIAM0159-5G
Metil-p-benzoquinona ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Metil-p-benzoquinona
Formula: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Pto. Ebullición: 187 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 65…67 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (75.5 °C)
Número MDL: MFCD00001603
Núm. CAS: 553-97-9
EINECS: 209-056-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c456f94d764ce8371e1292152f07c247d3d49bf&vid=8c456f94d764ce8371e1292152f07c247d3d49bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity