Metil-p-benzoquinona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1244-25G T1244-500G
TCIAT1244-25GEA 40 EUR
TCIAT1244-25G TCIAT1244-500G
Metil-p-benzoquinona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Metil-p-benzoquinona
Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 187 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 65…67 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (75.5 °C)
Número MDL: MFCD00001603
Núm. CAS: 553-97-9
EINECS: 209-056-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e68b2e5bb4c5f7e9d47d2de7b3ad21145a95d5dc&vid=e68b2e5bb4c5f7e9d47d2de7b3ad21145a95d5dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C