Tetrametil-p-benzoquinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetrametil-1,4-benzoquinona
T0672-1G
T0672-25G
T0672-5G
TCIAT0672-1GEA
53
EUR
TCIAT0672-1G
TCIAT0672-25G
TCIAT0672-5G
Tetrametil-p-benzoquinona ≥98.0% (por GC)
Tetrametil-p-benzoquinona
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Pto. Ebullición: 282 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 111…113 °C |
Número MDL:
MFCD00001604 Núm. CAS: 527-17-3 EINECS: 208-409-8 Índice Merck: 14,03470 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 112.0 to 114.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...