9,10-Fenantrenoquinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phenanthrene-9,10-dione
P1136-25G P1136-250G
TCIAP1136-25GEA 53 EUR
TCIAP1136-25G TCIAP1136-250G
9,10-Fenantrenoquinona ≥98.0% (por GC)
9,10-Fenantrenoquinona
Formula: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 203…206 °C
Densidad: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001163
Núm. CAS: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,07213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d211ea5e427756e817fcdfd7a4f8f845dba729b1&vid=d211ea5e427756e817fcdfd7a4f8f845dba729b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C