2-Etil-9,10-antraquinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0063-25G E0063-500G
TCIAE0063-25GEA 18 EUR
TCIAE0063-25G TCIAE0063-500G
2-Etil-9,10-antraquinona ≥98.0% (por GC)
2-Etil-9,10-antraquinona
Formula: C₁₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 415 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 107…110 °C
Número MDL: MFCD00001237
Núm. CAS: 84-51-5
EINECS: 201-535-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba3697594347a5d3c81fbc851e5f121982ca1e2&vid=aba3697594347a5d3c81fbc851e5f121982ca1e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency