Ácido 2-tiobarbiturico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
T0192-500G T0192-25G T0192-100G
TCIAT0192-500GEA 551 EUR
TCIAT0192-500G TCIAT0192-25G TCIAT0192-100G
Ácido 2-tiobarbiturico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-tiobarbiturico
Formula: C₄H₄N₂O₂S
Pto. Ebullición: 419 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 245°C
Densidad: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006674
Núm. CAS: 504-17-6
EINECS: 207-985-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2aa4c59b5256ea1169b20f1dcec5715f4f7e2ba&vid=a2aa4c59b5256ea1169b20f1dcec5715f4f7e2ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency