1-Amino-9,10-antraquinona ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Aminoantraquinona
A0590-25G A0590-500G
TCIAA0590-25GEA 25 EUR
TCIAA0590-25G TCIAA0590-500G
1-Amino-9,10-antraquinona ≥98.0% (by total nitrogen basis)
1-Amino-9,10-antraquinona
Formula: C₁₄H₉NO₂
MW: 223.23 g/mol
Pto. Ebullición: 465
Número MDL: MFCD00001213
Núm. CAS: 82-45-1
EINECS: 201-423-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,00417
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edcae4745851ae26ad3e93fcd6a410f78752977b&vid=edcae4745851ae26ad3e93fcd6a410f78752977b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency