5-Nitroindolina-2,3-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0572-25G N0572-5G
TCIAN0572-25GEA 117 EUR
TCIAN0572-25G TCIAN0572-5G
5-Nitroindolina-2,3-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Nitroindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄N₂O₄
Pto. de fusión: 255…258 °C
Número MDL: MFCD00005720
Núm. CAS: 611-09-6
EINECS: 210-252-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=511a7dc3351a61ea3316386ad2c0af52ed2f3faa&vid=511a7dc3351a61ea3316386ad2c0af52ed2f3faa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.000 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity