5-Metoxiindolina-2,3-diona ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Metoxi-1H-indol-2,3-diona
M1362-25G M1362-5G
TCIAM1362-25GEA 364 EUR
TCIAM1362-25G TCIAM1362-5G
5-Metoxiindolina-2,3-diona ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Metoxiindolina-2,3-diona
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Número MDL: MFCD00169023
Núm. CAS: 39755-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a116ffbd04bc1bc453cc9a1fbf1449574a40bde9&vid=a116ffbd04bc1bc453cc9a1fbf1449574a40bde9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 200.0 to 205.0 deg-C