N-Hidroxisuccinimida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Hidroxipirrilidina-2,5-diona
H0623-25G H0623-500G H0623-100G
TCIAH0623-25GEA 23 EUR
TCIAH0623-25G TCIAH0623-500G TCIAH0623-100G
N-Hidroxisuccinimida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-Hidroxisuccinimida
Formula: C₄H₅NO₃
Pto. Ebullición: 363 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005516
Núm. CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e1b5c7b9a8d5bb7074d39186e2df832062f28e8&vid=1e1b5c7b9a8d5bb7074d39186e2df832062f28e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %