Ninhidrina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0015-25G I0015-500G I0015-100G
TCIAI0015-25GEA 42 EUR
TCIAI0015-25G TCIAI0015-500G TCIAI0015-100G
Ninhidrina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ninhidrina
Formula: C₉H₆O₄
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 250…258 °C
Densidad: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003791
Núm. CAS: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Índice Merck: 14,06554
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f6a16695e76f490f3543afea5449d863358936d&vid=6f6a16695e76f490f3543afea5449d863358936d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Oxime Formation) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.2 %
suitability for amino acid analysis to pass test