Ácido barbitúrico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
B0003-500G B0003-25G
TCIAB0003-500GEA 85 EUR
TCIAB0003-500G TCIAB0003-25G
Ácido barbitúrico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido barbitúrico
Formula: C₄H₄N₂O₃
MW: 128.09 g/mol
Pto. Ebullición: 441
Pto. de fusión: 248°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006666
Núm. CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Índice Merck: 14,00963
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc13d578e5c5acd7fde3aa6a862933572f51bd95&vid=bc13d578e5c5acd7fde3aa6a862933572f51bd95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity