Ácido 1,3-dimetilbarbiturico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D1618-500G D1618-25G D1618-100G
TCIAD1618-500GEA 244 EUR
TCIAD1618-500G TCIAD1618-25G TCIAD1618-100G
Ácido 1,3-dimetilbarbiturico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 1,3-dimetilbarbiturico
Formula: C₆H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006675
Núm. CAS: 769-42-6
EINECS: 212-211-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a0449d84a2d96c5a51c2552675c4d8f11fa7f7e&vid=1a0449d84a2d96c5a51c2552675c4d8f11fa7f7e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency