Ácido dehidroacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Acetil-6-metil-2H-pirano-2,4(3H)-diona, 3-Acetil-4-hidroxi-6-metil-2H-pirano-2-ona
D0039-25G D0039-500G
TCIAD0039-25GEA 23 EUR
TCIAD0039-25G TCIAD0039-500G
Ácido dehidroacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido dehidroacético
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Pto. Ebullición: 333
Pto. de fusión: 108
Pto. de inflamación: 157
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066709
Núm. CAS: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Índice Merck: 14,02865
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a4c6456e7d34c97ae496cdb158044b1d9004d7&vid=46a4c6456e7d34c97ae496cdb158044b1d9004d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency