Espironolactona ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
S0260-1G S0260-5G
TCIAS0260-1GEA 31 EUR
TCIAS0260-1G TCIAS0260-5G
Espironolactona ≥98.0% (by HPLC)
Espironolactona
Formula: C₂₄H₃₂O₄S
Pto. Ebullición: 597 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 196 °C
Número MDL: MFCD00082250
Núm. CAS: 52-01-7
EINECS: 200-133-6
Índice Merck: 14,08760
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a43f1c2dc9911051e5018e47c19d38b81c9bf14&vid=2a43f1c2dc9911051e5018e47c19d38b81c9bf14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -34.0 to -38.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in EtOH very faint turbidity