Bromuro de benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0104-25G B0104-5G
TCIAB0104-25GEA 145 EUR
TCIAB0104-25G TCIAB0104-5G
Bromuro de benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bromuro de benzoilo
Formula: C₇H₅BrO
Pto. Ebullición: 219°C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,527 to 1.5564 g/cm³ (10 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000112
Núm. CAS: 618-32-6
EINECS: 210-544-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcafaa8db28bdfc47a42098af19978178621921a&vid=fcafaa8db28bdfc47a42098af19978178621921a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %