Bromuro de acetilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A0080-25G A0080-500G
TCIAA0080-25GEA 16 EUR
TCIAA0080-25G TCIAA0080-500G
Bromuro de acetilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de acetilo
Formula: C₂H₃BrO
MW: 122.95 g/mol
Pto. Ebullición: 77
Pto. de fusión: -96
Número MDL: MFCD00000114
Núm. CAS: 506-96-7
EINECS: 208-061-7
UN: 1716
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,00082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f5dafd2c552a4f89caa92d257c11128fa51554d&vid=9f5dafd2c552a4f89caa92d257c11128fa51554d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %