Cloruro de benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Benzoilo cloruro
B0105-25ML B0105-500ML
TCIAB0105-25MLEA 17 EUR
TCIAB0105-25ML TCIAB0105-500ML
Cloruro de benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de benzoilo
Formula: C₇H₅ClO
Pto. Ebullición: 196°C
Pto. de fusión: ∼–0,6 °C
Densidad: 1,2023 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 72°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000653
Núm. CAS: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,01112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9fbe5f2474bf877a3d02fea6560679d45316d26&vid=b9fbe5f2474bf877a3d02fea6560679d45316d26&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %