Cloruro de butirilo 98,0 GC, T
Proveedor: TCI
Peligro
B0770-25G B0770-500G
TCIAB0770-25GEA 16 EUR
TCIAB0770-25G TCIAB0770-500G
Cloruro de butirilo 98,0 GC, T
Cloruro de butirilo
Formula: C₄H₇ClO
MW: 106.55 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de fusión: -89
Pto. de inflamación: 24°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000752
Núm. CAS: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
UN: 2353
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,01598
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=940bf349ff61c9120793744ecd0717e4cf4c2197&vid=940bf349ff61c9120793744ecd0717e4cf4c2197&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) 98.0 to 102.0 %