Cloruro de oleoilo ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
O0053-25G O0053-250G
TCIAO0053-25GEA 34 EUR
TCIAO0053-25G TCIAO0053-250G
Cloruro de oleoilo ≥80.0% (por GC)
Cloruro de oleoilo
Formula: C₁₈H₃₃ClO
Pto. Ebullición: 378 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,9147 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 171°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134332
Núm. CAS: 112-77-6
EINECS: 204-005-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5e2f2287162d9c04a19c765878a9b4538968011&vid=d5e2f2287162d9c04a19c765878a9b4538968011&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %