Dicloruro de oxalilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
O0082-25G O0082-500G O0082-100G
TCIAO0082-25GEA 18 EUR
TCIAO0082-25G TCIAO0082-500G TCIAO0082-100G
Dicloruro de oxalilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dicloruro de oxalilo
Formula: C₂Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 64°C
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000704
Núm. CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 2922
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,06914
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8a26c11444f8d677fef4be97df3bed497ce350b&vid=b8a26c11444f8d677fef4be97df3bed497ce350b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %