Cloruro de fumaroílo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Fumaryl chloride
F0152-25G F0152-500G F0152-100G
TCIAF0152-25GEA 40 EUR
TCIAF0152-25G TCIAF0152-500G TCIAF0152-100G
Cloruro de fumaroílo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de fumaroílo
Formula: C₄H₂Cl₂O₂
MW: 152,96 g/mol
Pto. Ebullición: 161 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 77°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000733
Núm. CAS: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
UN: 1780
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5052ce0a769231068e6255ba8deded48fc9bb3&vid=da5052ce0a769231068e6255ba8deded48fc9bb3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %