Benzamida ≥99.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
B0012-25G B0012-500G
TCIAB0012-25GEA 30 EUR
TCIAB0012-25G TCIAB0012-500G
Benzamida ≥99.0% (by total nitrogen basis)
Benzamida
Formula: C₇H₇NO
Pto. Ebullición: 288 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 124 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007968
Núm. CAS: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Índice Merck: 14,01060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2fcec5f7c478028c8f24551a9d0aff7d89d7b43&vid=a2fcec5f7c478028c8f24551a9d0aff7d89d7b43&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency